Iminodiacetonitrile 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23660.22EA 376 DKK
B23660.22 B23660.0E B23660.36
Iminodiacetonitrile 95%
Iminodiacetonitrile
Formel: C₄H₅N₃
Molekylvægt: 95,11 g/mol
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001887
CAS-nummer: 628-87-5
EINECS: 211-058-3