2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L08635.06EA
1370
DKK
L08635.06
L08635.14
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Formel:
C₃H₂Cl₃F₃O₃S Kogepunkt: 84…86 °C (20 mmHg) Smeltepunkt: –70 °C Massefylde: 1,714 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042400 CAS-nummer: 23199-56-6 EINECS: 245-484-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |