N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33063.06EA 3390 DKK
H33063.06
N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Formel: C₆H₆ClN₃S
Molekylvægt: 187,65 g/mol
Smeltepunkt: 230…234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739936
CAS-nummer: 31430-27-0