N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34120.03EA 937 DKK
H34120.03 H34120.MD
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea
Formel: C₆H₅Cl₂N₃S
Molekylvægt: 222,09 g/mol
Smeltepunkt: 164…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15525457
CAS-nummer: 31545-32-1