N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34220.MDEA 463 DKK
H34220.MD
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Formel: C₆H₆BrN₃S
Molekylvægt: 232,10 g/mol
Smeltepunkt: 217…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22380711
CAS-nummer: 439578-83-3