N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33587.06EA 3390 DKK
H33587.06
N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea
Formel: C₆H₅Br₂N₃S
Smeltepunkt: 233…237 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15525458
CAS-nummer: 31545-35-4