Isopropyl chloroformate ∼30% ∼2 mol/L in toluene
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAI0768-500GEA 879 DKK
TCIAI0768-500G TCIAI0768-100G
Isopropyl chloroformate ∼30% ∼2 mol/L in toluene
Isopropyl chloroformate
Formel: C₄H₇ClO₂
Flammepunkt: 6°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075068
CAS-nummer: 108-23-6
EINECS: 203-563-2
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/51/28972651.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 30.0 to 35.0 w/w%