5-Methylnicotinamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L18970.03EA
968
DKK
L18970.03
L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Formel:
C₇H₈N₂O Molekylvægt: 136,15 g/mol Smeltepunkt: 166…168 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05664041 CAS-nummer: 70-57-5 EINECS: 000-000-0 |