3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17850.06EA 1010 DKK
L17850.06 L17850.03
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
Molekylvægt: 179,97 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093661
CAS-nummer: 121124-97-8
EINECS: 000-000-0