Propisochlor, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
34056-50MG-REA 1050 DKK
34056-50MG-R
Propisochlor, Supelco®
Propisochlor
Formel: C₁₅H₂₂ClNO₂
MDL Number: MFCD01632345
CAS-nummer: 86763-47-5