Cyclopentadienyltitanium trichloride
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
77134.03EA 897 DKK
77134.03 77134.06
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Formel: C₅H₅Cl₃Ti
Molekylvægt: 219,32 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003724
CAS-nummer: 1270-98-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II