3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOBP341EA 2940 DKK
PROOBP341
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Formel: C₇H₃Cl₃O₃
MDL Number: MFCD00075245
CAS-nummer: 40932-60-3
EINECS: 255-144-9