Thioacetazone
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOICRS0430EA 2510 DKK
PROOICRS0430
Thioacetazone
Thioacetazone
Formel: C₁₀H₁₂N₄OS
MDL Number: MFCD00022157
CAS-nummer: 104-06-3
EINECS: 203-170-6