trans-Chlordane
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442599.EA 1990 DKK
442599.
trans-Chlordane
trans-Chlordane
Formel: C₁₀H₆Cl₈
CAS-nummer: 5103-74-2
EINECS: 225-826-0