trans-Chlordane
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROONMIAP1625EA 3210 DKK
PROONMIAP1625
trans-Chlordane
trans-Chlordane
Formel: C₁₀H₆Cl₈
CAS-nummer: 5103-74-2
EINECS: 225-826-0