Magnetstave, box-sæt
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0515EA 692 DKK
442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0522 442-0513 442-0514 442-0520 442-0521 442-0519
Magnetstave, box-sæt
Omrørere Omrøremagneter
Sæt Octahedral 1, PTFE-beklædt, 12 ottekantede magnetiske omrørerstave med midterring, i praktisk, gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 and 64×10.
Sæt krydsformet, PTFE-belagt, krydsformede magnetiske omrørestave.
Sæt på 5. Sættet inkluderer 1 omrører med hver af følgende dimensioner, Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30, and 38×38.
Sæt Oval 1, PTFE-belagt, 12 ovale magnetiske omrørerstave i praktisk gennemsigtig æske.
Sæt inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, Lר (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 og 35×13. Sættet inkluderer også 1 omrører med hver af følgende dimensioner, Lר (mm): 50×17 og 70×27.
Sæt Oval 2, PTFE-belagt, 13 ovale magnetiske omrørerstave i praktisk, gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, Lר (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20, og 50×20. Sættet inkluderer også 1 omrører med følgende dimensioner, Lר (mm): 70×20.
Sæt Farvet mikro, PTFE-belagt, 12 farvede magnetiske mikroomrørerstave i praktisk, gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 1 omrøreri hver farve (blå/rød/gul) med følgende dimensioner Lר (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 og 10×3.
Sæt Farvet standard, PTFE-beklædt, 24 farvede ottekantede magnetiske omrørerstave med midterring, i praktisk, gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 1 omrører i hver farve (blå/rød/gul) med følgende dimensioner Lר (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 og 75×13.
Sæt Polygon 1, PTFE-belagt, 18 cylindriske magnetiske omrørerstave i praktisk gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, Lר (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 og 80×10.
Sæt Polygon 2, PTFE-belagt, 18 cylindriske magnetiske omrørerstave i praktisk, gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, Lר (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 og 70×10.
Sæt Mix 1, PTFE-belagt, 22 cylindriske magnetiske omrørerstave, 16 med aftagelig drejering, i praktisk, gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, Lר (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 og 51×10. Sættet inkluderer også 1 omrører med hver af følgende dimensioner, Lר (mm): 32×8, 32×10, 38×10, 45×8.
Sæt Mix 2, PTFE-belagt. Sæt med 14 magnetiske omrørerstænger: 4 mikro og 10 ottekantede med midterring, i praktisk, gennemsigtig æske.
Sættet inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, Lר (mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 og 51×10.