Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (12)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "dial-thermometers"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sorter efter:
Varenummer: (620-2146)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Termometer til anvendelse i fryser eller køleskab.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Opgaverne inkluderer varmemåling, Spydtermometer til måling af temperatur, i f.eks.ventilation og aircondition, og til brug i laboratorier.
Varenummer: (620-0920)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Til alle former for inden- og udendørs opgaver og til opgaver som kræver præcise og akkurate målinger.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (AMARZ640870)
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Special thermometer used for measuring the temperatures from the swimming pool.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (AMART110410)
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SIMETM0015)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 11
  1  2  Næste