Du Søgte efter: Temperatur prober
VWR tilbyder unikke overflades probe til temperaturmålinger til næsten enhver overflade. Vælg imellem et omfattende produktkatalog og find den probe der passer bedst til dine specifikke målekrav. Uanset applikation har VWR en probe til dig: Penetrationssonder, nedsænkningssonder, luftsonder, overfladesprobe, trådprobe, samt specialprobe til medicin- og laboratoriebrug. Forskellige håndtagstyper og -spidser er tilgængelige, sammen med kabler der er lige, sammenfoldende, med rustfri belægning eller som har forstærket isolering.
VWR tilbyder unikke overflades probe til temperaturmålinger til næsten enhver overflade. Vælg imellem et omfattende produktkatalog og find den probe der passer bedst til dine specifikke målekrav. Uanset applikation har VWR en probe til dig: Penetrationssonder, nedsænkningssonder, luftsonder, overfladesprobe, trådprobe, samt specialprobe til medicin- og laboratoriebrug. Forskellige håndtagstyper og -spidser er tilgængelige, sammen med kabler der er lige, sammenfoldende, med rustfri belægning eller som har forstærket isolering.
87  results were found
SearchResultCount:"87"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ultra-accurate probe (PT), VWR®, Penetration, −70…+200 °C, Ø×L: 3×100 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ultra-accurate K-type probe, Penetration, Tilslutning: SMP, −65…+400 °C, Ø×L: 1,5×100 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Temperatur probe, VWR®
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Varenummer: (620-1987)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Thermometer probe, Traceable®, Væsker, luft, gas og halvfaste stoffer, −50...+150 °C, Ø×L: — mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-1754)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Replacement probe, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-2810)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Optimise performance of thermometer.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-1666)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Thermometer probe, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Temperatur probe, VWR®, Væsker, luft, gas og halvfaste stoffer, −50…+700 °C, Ø×L: 3,30×190,5 mm
Varenummer: (462-0553)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Testo
Beskrivelse: Probe for infrared thermometer, −50...+230 °C, 240 mm, Ø×L: 4×240 mm
Varenummer: (115-3063)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: Hooked stainless steel probe, 140 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-1194)
Leverandør: Testo
Beskrivelse: Temperatur probe, −60…+250 °C
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-1195)
Leverandør: Testo
Beskrivelse: This appropriate measuring instrument enables to measure the core temperatures of valuable pieces of meat that is steaks or tenderloin steaks in resta...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Testo
Beskrivelse: Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humi...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 87
no targeter for Bottom