Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (52)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
General Purpose Digital Thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (620-2042)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette termometer med to displays gør det muligt at aflæse omgivelsernes og følerens temperatur samtidigt. Føler og kabel kan anvendes under vand. Ekst...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These digital thermometers measure the temperature of wet or dry environments including freezers, refrigerators, water baths, aquariums and incubators...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These thermometers contain red organic liquid against white back glass and are ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific instit...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   De digitale Traceable Plus termometre overvåger temperaturen i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   De store digitale termometre passer til overvågning af frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe. En flaske isolerer sensoren i forhold...
Varenummer: (620-1639)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse håndholdte termometre leverer høj nøjagtighed.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This digital thermometer allows the simultaneous reading of ambient and probe temperatures. Audible alarm sounds at high/low temperatures settings, be...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette digitale termometer er velegnet til overvågning af temperaturer i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe. Sensoren er isoleret...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 43
  1  2  3  4  5  6  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING