Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (41)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Digital Thermometers with Probe
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This waterproof and shockproof thermometer is a safe replacement for any hazardous mercury instrument. The probe is resistant to most chemicals.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These highly-accurate logging thermometers are designed to monitor temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This 'flip to open' thermometer has a probe that can be positioned at any angle.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This piercing thermometer can measure the internal temperature of stored, frozen, or prepared food. For use in soil, brewing, food processing, refrige...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Safe thermometer for soil, cuvets, test tubes, food products, incubators, petroleum hydrocarbons, and virtually all lab tests. Readings are updated ev...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Data logging thermometers with user-defined timing intervals. Ideal for monitoring ultra-low temperature freezers.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 35
  1  2  3  4  5  Næste