Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (14)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
infrared-thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette HACCP-termometer - Hazard Analysis and Critical Control Point - er udviklet til laboratorier, fødevarefremstilling, fødevarebearbejdning og bryg...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This thermometer captures temperature readings of any liquid, solid and semi-solid surfaces in less than a second. The non invasive, "no-touch" temper...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This dual laser digital thermometer is suitable for non invasive measurements in food, life sciences, pharmaceuticals, petroleum products, cleanrooms,...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This infrared thermometer provides the widest possible range for accurately measuring different surface temperatures.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This infrared thermometer takes instant temperature readings of any surface. It can be used for food, pharmaceuticals, electronics, safety inspection,...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This easy to use, infrared, K-type thermometer allows the unit to take readings in less than 1 second.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This lightweight unit takes readings in liquids and solids in one second. The laser beam permits perfect temperature target sighting in petroleum, ele...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-3306)
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   Med testo 810 er der mulighed for måling af lufttemperatur og samtidig måling af temperatur uden berøring af overfladen i ét instrument. Et oplyst dis...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 27
  1  2  3  4  Næste