Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (27)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
general-purpose-glass-thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Termometrene er udstyret opfylder alle krav hvad angår fysiske dimensioner.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Designet til brug i alle former for standard varmeblokke og vandbade.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Kan fås med PTFE-belægning, som er med til at forhindre væske- og glaskontamination.
Varenummer: (620-0892)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Glastermometer, −5…+20 °C, Længde: 152 mm, Rød sprit
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-6741)
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   General-purpose glass thermometer, −5…+105** °C, Hg
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   These thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 17
  1  2  3  Næste