Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
environmentally-friendly-glass-thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse termometre er nemme at aflæse hurtigt og nøjagtig pga. den store kontrast mellem de sorte tal og den gule baggrund.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse termometre er lavet med 100% ugiftig, ufarlig og bionedbrydelig væske. Funktionerne er nemme at læse takket være kontrasten mellem det grønne mo...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse termometre er de samme som Easy-Read termometrene, men har også en teflonbelægning. Easy-Read termometrene kan aflæses let, hurtigt og akkurat t...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Thermometers with enviro safe liquid come in a closed metal case which protects from breakage. Ideal for field studies, wastewater treatment and any '...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Sorte tal, større end normalt, på gul baggrund gør disse termometre letaflæselige.
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Disse termometre til nedsænkning er ideelle til daglig brug. De er miljømæssigt forsvarlige med biologisk nedbrydelig, ugiftig grøn væske. Vælg mellem...
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Termometre til total nedsænkning i cylindriske æsker af træ. Termometrene er miljømæssigt forsvarlige og uden kviksølv.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ALLA ATELIERS
Beskrivelse:   These precision thermometers are easy to read due to the high contrast blue or red graduation on yellow background and with an arrow printed on every ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8