Diethylenglycolmonobutylether stabilised, TECHNICAL

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel


Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol 400 ppm

VWRS86011.410
Diethylenglycolmonobutylether stabilised, TECHNICAL
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 162,23 g/mol
Kogepunkt: 230,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –68 °C
Massefylde: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002881
CAS-nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 12,01592

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR