Urine collection bottles
Leverandør: Vitlab
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
216-3004EA 47.9 DKK
216-3004 216-3003 VITL394
Urine collection bottles
Prøvecontainere Uringlas
Bottles made of PP or PC.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
Raised scale with graduation of 50 ml, with or without attached lid made of LDPE.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904