Nalidixic acid sodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J63550.36EA 0 DKK
J63550.36 J63550.06 J63550.22 J63550.14
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
Inhibitor of bacterial DNA gyrase. An antibacterial agent
Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Molekylvægt: 254,22 g/mol
Smeltepunkt: >280 °C
MDL Number: MFCD00064376
CAS-nummer: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7