4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33015.06EA 3590 DKK
H33015.06 H33015.03
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClO₂S
Smeltepunkt: ∼ 233 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655155
CAS-nummer: 23967-57-9