Alcian blue
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: C.I. 74240C.N. AnAn-6Ingrain Blue 1Alcian blue 8 GX
J60122.09EA 663 DKK
J60122.09 J60122.14 J60122.22
Alcian blue
Alcian blue
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Molekylvægt: 1298,86 g/mol
Smeltepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010720
CAS-nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7