Hymecromone (4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0294.00EA 12500 DKK
PROOMM0294.00
Hymecromone (4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin)
Hymecromone(4-methylumbelliferone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin)
Formel: C₁₀H₈O₃
Molekylvægt: 176,17
MDL Number: MFCD00006866
CAS-nummer: 90-33-5
EINECS: 201-986-7