Mitomycin C
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J63193.MAEA 3180 DKK
J63193.MA
Mitomycin C
Mitomycin C
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₅
Molekylvægt: 334,33 g/mol
Smeltepunkt: 360 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00078109
CAS-nummer: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II