Acriflavine hydrochloride
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J60048.14EA 607 DKK
J60048.14
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Formel: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Molekylvægt: 578,36 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 8063-24-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III