Vancomycin hydrochloride til molekylærbiologi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62790.03EA 1550 DKK
J62790.03 J62790.06
Vancomycin hydrochloride til molekylærbiologi
Vancomycin hydrochloride
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.
  • Hygroscopic
Off-white powder
Soluble in water
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Molekylvægt: 1485,71 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03613611
CAS-nummer: 1404-93-9