2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J65686.MBEA 777 DKK
J65686.MB J65686.MD
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
Molekylvægt: 511,12
CAS-nummer: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3