Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62238.03EA
4520
DKK
J62238.03
J62238.04
J62238.ME
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Formel:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Molekylvægt: 527,12 g/mol Flammepunkt: 113 °C (235 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078193 CAS-nummer: 36051-68-0 EINECS: 252-849-3 |