3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J65765.MEEA 4940 DKK
J65765.ME J65765.03
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄
Molekylvægt: 226,23 g/mol
Smeltepunkt: 155…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010570
CAS-nummer: 3416-05-5