Adenosine-5′-triphosphate disodium salt hydrate 98%, ultra rent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J60336.22EA
9920
DKK
J60336.22
J60336.14
Adenosine-5′-triphosphate disodium salt hydrate 98%, ultra rent
Adenosine-5′-triphosphate disodium salt hydrate
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃ • xH₂O Opbevaringstemperatur: Fryser |
CAS-nummer:
51963-61-2 EINECS: 213-579-1 |