2'-Deoxyadenosine ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63886.18EA 3210 DKK
J63886.18 J63886.22
2'-Deoxyadenosine ≥99%
2'-Deoxyadenosine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃
Molekylvægt: 251,24
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00056003
CAS-nummer: 958-09-8
EINECS: 213-488-7