2-Chloroadenosine
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63810.MDEA 1640 DKK
J63810.MD J63810.03
2-Chloroadenosine
2-Chloroadenosine
A selective A1-adenosine receptor agonist. Induces apoptosis
Formel: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
Molekylvægt: 301,69 g/mol
MDL Number: MFCD00005734
CAS-nummer: 146-77-0
EINECS: 205-678-3