Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J61414.03EA
8540
DKK
J61414.03
J61414.ME
J61414.MD
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃ |
MDL Number:
MFCD03410297 CAS-nummer: 56001-37-7 EINECS: 259-940-7 |