Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61646.MEEA 4500 DKK
J61646.ME J61646.MC
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Molekylvægt: 487,17
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00070121
CAS-nummer: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2