2',3'-Dideoxyinosine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J64833.03EA 1610 DKK
J64833.03 J64833.MD J64833.ME
2',3'-Dideoxyinosine ≥98%
2',3'-Dideoxyinosine
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₃
Molekylvægt: 236,23
MDL Number: MFCD00077728
CAS-nummer: 69655-05-6