Ponceau S til elektroforese
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J60744.18EA
682
DKK
J60744.18
J60744.09
J60744.30
Ponceau S til elektroforese
Ponceau S
Protein stain for electrophoresis
Formel:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Molekylvægt: 760,56 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003892 CAS-nummer: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |