Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J64578.MDEA
1880
DKK
J64578.MD
J64578.03
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Analog of CHAPS and CHAPSO
Formel:
C₄₂H₇₅N₃O₁₅ Molekylvægt: 862,05 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00161482 CAS-nummer: 86303-23-3 |