Azure C
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J64515.06EA 283 DKK
J64515.06 J64515.03
Azure C
Azure C
Formel: C₁₃H₁₂ClN₃S
Molekylvægt: 277,78 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067677
CAS-nummer: 531-57-7
EINECS: 208-512-8