Carbenicillin disodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J61949.14EA
12620
DKK
J61949.14
J61949.03
J61949.06
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Water-soluble antibiotic effective against Gram-negative bacteria
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Molekylvægt: 422,363 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00077683 CAS-nummer: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |