Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J63427.MCEA
1150
DKK
J63427.MC
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) ≥98%
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3)
Formel:
C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃ Molekylvægt: 550,09 Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00044310 CAS-nummer: 19817-92-6 EINECS: 243-347-5 |