8-Bromoguanosine
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63940.06EA 690 DKK
J63940.06
8-Bromoguanosine
8-Bromoguanosine
Formel: C₁₀H₁₂BrN₅O₅
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00037985
CAS-nummer: 4016-63-1
EINECS: 223-677-6