5-Fluorouridine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J62083.06EA
2600
DKK
J62083.06
J62083.03
5-Fluorouridine ≥97%
5-Fluorouridine
Formel:
C₉H₁₁FN₂O₆ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036832 CAS-nummer: 316-46-1 EINECS: 206-260-3 |