Lithiumchlorid 1 M i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61895.ADEA
566
DKK
J61895.AD
J61895.AE
Lithiumchlorid 1 M i vandigopløsning
Lithium chloride
Formel:
LiCl Molekylvægt: 42,39 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS-nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 |