Kanamycinsulfat cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J60668.03EA
543
DKK
J60668.03
J60668.06
Kanamycinsulfat cell culture reagent
Kanamycin sulphate
Formel:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S Molekylvægt: 582,6 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070253 CAS-nummer: 25389-94-0 EINECS: 246-933-9 |